missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD16 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E12E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CD16 |
---|---|
Clone | 1E12E11 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17234646
|
Proteintech
66779-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17224646
|
Proteintech
66779-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD16 is a 50-70-kDa low affinity Fc receptor found on the surface of natural killer cells, neutrophil polymorphonuclear leukocytes, monocytes and macrophages. CD16 mediates antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) and other antibody-dependent responses, such as phagocytosis. CD16 has been identified as Fc receptors FcγRIIIa (CD16a) and FcγRIIIb (CD16b), encoded by two nearly identical genes, FCGR3A and the FCGR3B.
Specifica
CD16 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
2214 | |
Primary |
1E12E11 | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
IgG1 |