Learn More
CD161 Mouse, Biotin, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB78-B-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942478
  • 227.00€ / 500µg
Spedizione stimata
15-01-2021
Specifica
CD161
PK136
Biotin
NP_001153376
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
17059
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
IgG2a kappa
500 μg
Store at 2-4°C.