Learn More
CD161 Mouse, V450, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00€ - 440.00€
Specifica
Antigene | CD161 |
---|---|
Clone | HP-3G10 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15942278
|
EnquireBio
QAB60-V450-25TESTS |
25 Tests |
200.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932278
|
EnquireBio
QAB60-V450-100TESTS |
100 Tests |
440.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Especificaciones
CD161 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3820 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HP-3G10 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_002249 | |
KLRB1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |