Learn More
CD161 Mouse, V450, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB60-V450-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942278
  • 200.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD161
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
KLRB1
Protein A/G Purified
RUO
3820
IgG1 κ
Flow Cytometry
HP-3G10
Violet Fluor 450 (V450)
NP_002249
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.