Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, Biotin, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 288.00€
Specifica
Antigene CD178 / Fas ligand
Clone NOK-1
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB85-B-25UG
25 μg
137.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB85-B-100UG
100 μg
288.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD178 / Fas ligand
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
356
IgG1 κ
Protein A/G Purified
NOK-1
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_001289675
FASLG
Primary
Store at 2-4°C.