Learn More
CD19 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18325017 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18325017 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18325017 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000930AP41
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD19
Applicazioni Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Sandwich ELISA 0.3 ng/mL - 100 ng/mL
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 930
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.