Learn More
CD19 Rat, FITC, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB28-F-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901768
  • 237.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 11-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
FITC
NP_033974
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.