Learn More
CD19 Rat, PE-Cy7, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 250.00€
Specifica
Antigene CD19
Clone 1D3
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB28-PE7-25UG
25 μg
98.45€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB28-PE7-100UG
100 μg
250.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD19
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
12478
IgG2a κ
Protein A/G Purified
1D3
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_033974
Cd19
Primary
Store at 2-4°C.