Learn More
Abnova™ CD1A (Human) Recombinant Protein
Human CD1A full-length ORF ( AAH31645, 1 a.a. - 311 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH31645
ID gene (immissione) 909
Nome CD1a molecule
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16152751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000909-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16162751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000909-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Sequence: MWNWLKEPLSFHVIWIASFYNHSWKQNLVSGWLSDLQTHTWDSNSSTIVFLWPWSRGNFSNEEWKELETLFRIRTIRSFEGIRRYAHELQFEYPFEIQVTGGCELHSGKVSGSFLQLAYQGSDFVSFQNNSWLPYPVAGNMAKHFCKVLNQNQHENDITHNLLSDTCPRFILGLLDAGKAHLQRQVKPEAWLSHGPSPGPGHLQLVCHVSGFYPKPVWVMWMRGEQEQQGTQRGDILPSADGTWYLRATLEVAAGEAADLSCRVKHSSLEGQDIVLYWEHHSSVGFIILAVIVPLLLLIGLALWFRKRCFC
Specifica
Specifica
AAH31645
CD1a molecule
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CD1, FCB6, HTA1, R4, T6
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
909
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD1A