Learn More
CD2 Mouse, V450, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00€ - 2320.00€
Specifica
Antigene CD2
Clone RPA-2.10
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB1-V450-25TESTS
25 Tests
212.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB1-V450-100TESTS
100 Tests
530.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB1-V450-500TESTS
500 Tests
2320.00€
500 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD2
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
914
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-2.10
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_001758
CD2
Primary
Store at 2-4°C.