Learn More
CD2 Mouse, V450, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB1-V450-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941468
  • 423.00€ / 100 tests
Spedizione stimata
18-01-2021
Specifica
CD2
RPA-2.10
V450
NP_001758
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
914
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.