missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BUV805, Clone: 2H7, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
363.00€ - 795.00€
Specifica
Antigene | CD20 |
---|---|
Clone | 2H7 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 805 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17297954
|
BD Biosciences
612906 |
25 Tests |
363.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17287954
|
BD Biosciences
612905 |
100 Tests |
795.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD20 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
2H7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey | |
Primary | |
CD20 |