Learn More
CD20 Mouse, APC-Cy7, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 515.00€
Specifica
Antigene CD20
Clone 2H7
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB31-APC7-25TESTS
25 Tests
250.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB31-APC7-100TESTS
100 Tests
515.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD20
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
931
IgG2b κ
Protein A/G Purified
2H7
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
NP_690605
MS4A1
Primary
Store at 2-4°C.