missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 2H7, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

288.00€ - 645.00€

Specifica

Antigene CD20
Clone 2H7
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15901838
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB31-PCP55-25TESTS
25 Tests
288.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15991828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB31-PCP55-100TESTS
100 Tests
645.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD20
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
931
IgG2b κ
Protein A/G Purified
2H7
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_690605
MS4A1
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications