missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 2H7, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB31-PCP55-25Tests

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15901838

  • 248.00€ / 25 tests

Spedizione stimata: 11-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
PerCP-Cyanine5.5
NP_690605
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali