Learn More
CD20 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments with Epredia™ CD20, Rabbit Polyclonal Antibody.
222.00€ - 870.00€
Specifica
Antigene CD20
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12663297
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-9013-P
Concentrated 1 mL
870.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12603307
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-9013-R7
Prediluted 7 mL
258.00€
7mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12673297
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-9013-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12683297
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-9013-P1
Concentrated 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD20 is a 33kDa leukocyte surface antigen consisting of four transmembrane regions and cytoplasmic N- and C-termini. CD20 is expressed primarily on B cells but has also been detected on both normal and neoplastic T cells. Activation of CD20 significantly increases DNA synthesis and is thought to involve basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Molecular Weight: 33-37kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
CD20
Polyclonal
Rabbit
B-Cell
Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Primary
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD