missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200 Mouse anti-Human , APC, Clone: MRC OX-104, BD Biosciences™

Mouse Monoclonal Antibody

202.00€ - 450.00€

Specifica

Antigene CD200
Clone MRC OX-104
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato APC
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17207694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566894
25 Tests
202.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17297684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566893
100 Tests
450.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica

Specifica

CD200
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CD200 Recombinant Protein
Primary
MRC OX-104
Monoclonal
Mouse
Human
OX-2; MOX1; MOX2 ; My033
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications