Learn More
CD23 Mouse, APC, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00€ - 2160.00€
Specifica
Antigene | CD23 |
---|---|
Clone | EBVCS-5 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931848
|
EnquireBio
QAB32-APC-25TESTS |
25 Tests |
212.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921848
|
EnquireBio
QAB32-APC-100TESTS |
100 Tests |
490.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941848
|
EnquireBio
QAB32-APC-500TESTS |
500 Tests |
2160.00€
500 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD23 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2208 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
EBVCS-5 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001993 | |
FCER2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |