Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 1895.00€
Specifica
Antigene CD23
Clone EBVCS-5
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB32-PE-25TESTS
25 Tests
187.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB32-PE-100TESTS
100 Tests
427.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15971848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB32-PE-500TESTS
500 Tests
1895.00€
500 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD23
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
2208
IgG1 κ
Protein A/G Purified
EBVCS-5
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001993
FCER2
Primary
Store at 2-4°C.