Learn More
CD24 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CD24 |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898404
|
Proteintech
18330-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888404
|
Proteintech
18330-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD24 is a two-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed at multiple stages of B-cell development, beginning with the bone marrow pro-B-cell compartment and continuing through mature, surface Ig positive B-cells. Plasma cell expression is very low or negative. CD24 is also expressed on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell CCLs and B-cell non-Hodgkin′s lymphomas. CD24 may play a role in regulation of B-cell proliferation and maturation, and control of autoimmunity.Specifica
CD24 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P24807, P25063 | |
100133941, 12484 | |
CD24 Fusion Protein Ag11679 | |
Primary | |
-20°C | |
CD24 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD24, CD24 molecule, CD24A, Signal transducer CD24 | |
CD24 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |