Learn More
CD25 Mouse, APC, Clone: BC96, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 250.00€
Specifica
Antigene CD25
Clone BC96
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB35-APC-25TESTS
25 Tests
137.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB35-APC-100TESTS
100 Tests
250.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD25
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3559
IgG1 κ
Protein A/G Purified
BC96
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_001295171
IL2RA
Primary
Store at 2-4°C.