Learn More
CD25 Mouse, PE-Cy7, Clone: BC96, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
162.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene | CD25 |
---|---|
Clone | BC96 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15901888
|
EnquireBio
QAB35-PE7-25TESTS |
25 Tests |
162.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15991878
|
EnquireBio
QAB35-PE7-100TESTS |
100 Tests |
326.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD25 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3559 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
BC96 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_001295171 | |
IL2RA | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |