Learn More
CD27 Mouse, V450, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 301.00€
Specifica
Antigene | CD27 |
---|---|
Clone | O323 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951898
|
EnquireBio
QAB36-V450-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941898
|
EnquireBio
QAB36-V450-100TESTS |
100 Tests |
301.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD27 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
939 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
O323 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
XP_016875723 | |
CD27 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |