missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTN3A1/2/3 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 594, Clone: 849203, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB7136T-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
BTN3A1/2/3 Monoclonal specifically detects BTN3A1/2/3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| BTN3A1/2/3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| O00481 | |
| BTN3A1 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD277/BTN3A1 Met1-Gly254 Accession # O00481 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human BTN3A1, BTN3A2 and BTN3A3 in direct ELISAs. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
| Flow Cytometry | |
| 849203 | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| BT3.1, BTF5, BTN3A1, butyrophilin, subfamily 3, member A1, CD277, dJ45P21.3 (butyrophilin, subfamily 3, member A1) | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 11119 | |
| Human | |
| IgG1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
For Research Use Only (RUO)