Learn More
CD28 Mouse, PE, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB37-PE-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941908
  • 92.22€ / 25 tests
Spedizione stimata
04-01-2021
Specifica
CD28
CD28.2
PE
NP_006130
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
940
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.