Learn More
CD3 Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 496, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
383.00€ - 785.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | UCHT1 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 496 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207994
|
BD Biosciences
612941 |
25 Tests |
383.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17297984
|
BD Biosciences
612940 |
100 Tests |
785.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Specifica
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 496 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |