Learn More
CD3 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
368.00€ - 795.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | UCHT1 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 805 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207954
|
BD Biosciences
612896 |
25 Tests |
368.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17297944
|
BD Biosciences
612895 |
100 Tests |
795.00€
100 tests |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD3 |