missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human , BV510, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
326.00€ - 725.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | OKT3 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Violet 510 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17237604
|
BD Biosciences
566780 |
25 Tests |
326.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17227604
|
BD Biosciences
566779 |
100 Tests |
725.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 510 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
Primary |
OKT3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV510 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV510 were removed. |