Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85€ - 162.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | Hit3a |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952378
|
EnquireBio
QAB7-PE-25TESTS |
25 Tests |
85.85€
25 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942378
|
EnquireBio
QAB7-PE-100TESTS |
100 Tests |
162.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
Hit3a | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |