Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB7-PE-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942378
  • 124.00€ / 100 tests
Spedizione stimata
11-01-2021
Specifica
CD3
Hit3a
PE
NP_000724
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
IgG2a kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.