Learn More
CD3 Rat, APC-Cy7, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00€ - 288.00€
Specifica
Antigene CD3
Clone 17A2
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961798
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB3-APC7-25UG
25 μg
137.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951798
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB3-APC7-100UG
100 μg
288.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12502
IgG2b κ
Protein A/G Purified
17A2
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
NP_033980
Cd3g
Primary
Store at 2-4°C.