missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300b/LMIR5/CD300LB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Codice prodotto. p-7247537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18368913 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18368913 Fornitore Bio-Techne N. del fornitore NBP316041100UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CD300b/LMIR5/CD300LB Polyclonal antibody specifically detects CD300b/LMIR5/CD300LB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CD300b/LMIR5/CD300LB
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulazione PBS, 50% glycerol, pH7.3
Alias gene CD300 antigen like family member B, CD300 antigen-like family member B, CD300 molecule-like family member b, CD300B, CD300b antigen, CLM-7, CLM7IREM3CD300 molecule like family member b, CMRF35A2, CMRF35-A2, CMRF35-like molecule 7, EC 1.13.11.6, EC 6.3.4.3, Immune receptor expressed on myeloid cells 3, IREM-3, Leukocyte mono-Ig-like receptor 5, LMIR5, TREM-5, TREM5CD300b, TrIgGering receptor expressed on myeloid cells 5
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-201 of human CD300b/LMIR5/CD300LB (NP_777552.3). MWLPPALLLLSLSGCFSIQGPESVRAPEQGSLTVQCHYKQGWETYIKWWCRGVRWDTCKILIETRGSEQGEKSDRVSIKDNQKDRTFTVTMEGLRRDDADVYWCGIERRGPDLGTQVKVIVDPEGAASTTASSPTNSNMAVFIGSHKRNHYMLLVFVKVPILLILVTAILWLKGSQRVPEEPGEQPIYMNFSEPLTKDMAT
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 124599
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.