missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300f/LMIR3/CD300LF Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18477171 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
25ul
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18477171 25ul 25µL
18198391 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18477171 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP21446325ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CD300f/LMIR3/CD300LF Polyclonal specifically detects CD300f/LMIR3/CD300LF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CD300f/LMIR3/CD300LF
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene CMRF35-like molecule 1, CD300 molecule-like family member f, CD300f, CLM1, CLM-1, IgSF13, IREM1, IREM-1, NKIR
Simboli geni CD300LF
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: SIVTQITGPTTVNGLERGSLTVQCVYRSGWEAYLKWWCRGAIWRDCKILVKTSGSEQEVKRDRVSIKDNQKNRTFTVTMEDLMKTDADTYWCGIEKTGNDLGVTVQVTIDPASTTASTPAPTTPTSTTFTAPITQEETSSS
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25ul
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 146722
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.