Learn More
CD32 Rat, FITC, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 212.00€
Specifica
Antigene CD32
Clone 2.4G2
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB87-F-25UG
25 μg
85.85€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB87-F-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD32
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
14131
IgG2b
Protein A/G Purified
2.4G2
Flow Cytometry
FITC
RUO
XP_006496722
FCGR2b
Primary
Store at 2-4°C.