Learn More
CD34 Rat anti-Mouse, BV711, Clone: RAM34, BD Biosciences™
Descrizione
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | CD34 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | RAM34 |
| Coniugato | Brilliant Violet 711 |
| Formulazione | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias gene | Cd34; CD34 antigen; Hematopoietic progenitor cell antigen CD34 |
| Specie ospite | Rat |
| Immunogeno | Recombinant Mouse CD34 |
| Quantità | 50 μg |
| Vedi altri risultati |