Learn More
CD35 Antibody (CR1/4382R), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604187 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604187 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604187 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308296B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD35
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CR1/4382R
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to CD35 residues within aa1939-2039 of CD35 was used as an immunogen. (Uniprot: P17927 )
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1378
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus