Learn More
CD35 Antibody (CR1/8833R), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609964 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609964 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609964 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324014B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD35
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CR1/8833R
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1378
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus