Learn More
CD357 / GITR Rat, APC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 377.00€
Specifica
Antigene | CD357 / GITR |
---|---|
Clone | DTA-1 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952408
|
EnquireBio
QAB72-APC-25UG |
25 μg |
162.00€
25µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942408
|
EnquireBio
QAB72-APC-100UG |
100 μg |
377.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD357 / GITR | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8 | |
21936 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
DTA-1 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_033426 | |
Tnfrsf18 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |