Learn More
CD36/SR-B3 Antibody (1283D) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Codice prodotto. 30761922 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30761922 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30761922 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB19554JF525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD36/SR-B3 Monoclonal antibody specifically detects CD36/SR-B3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD36/SR-B3
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1283D
Coniugato Janelia Fluor 525
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BDPLT10, CD_antigen: CD36, CD36, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, PAS IV, PAS-4, PAS-4 protein, PASIV, Platelet collagen receptor, platelet glycoprotein 4, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3, Thrombospondin receptor
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Human CD36/SR-B3 synthetic peptide, Accession # P16671
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cardiovascular Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 948
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus