Learn More
CD39/ENTPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CD39/ENTPD1 |
---|---|
Concentrazione | 0.2 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898924
|
Proteintech
19229-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888924
|
Proteintech
19229-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
19229-1-AP recognizes both the 3 isoforms and soluble form of CD39 (38-478 aa) molecule.
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.Specifica
CD39/ENTPD1 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49961, P55772, P97687 | |
12495, 64519, 953 | |
CD39/ENTPD1 Fusion Protein Ag6165 | |
Primary | |
-20°C | |
ENTPD1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1 | |
Entpd1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |