Learn More
CD3e Armenian Hamster, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 288.00€
Specifica
Antigene | CD3e |
---|---|
Clone | 145-2C11 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931628
|
EnquireBio
QAB2-100UG |
100 μg |
98.45€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941628
|
EnquireBio
QAB2-1MG |
1 mg |
288.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD3e | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12501 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
145-2C11 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_006510029 | |
Cd3e | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |