missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 661, Clone: SK3 (also known as Leu3a), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
510.00€ - 790.00€
Specifica
Antigene | CD4 |
---|---|
Clone | SK3 (also known as Leu3a) |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 661 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17298004
|
BD Biosciences
612963 |
25 Tests |
510.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17288004
|
BD Biosciences
612962 |
100 Tests |
790.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Specifica
CD4 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 661 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
SK3 (also known as Leu3a) | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Peripheral Blood T Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |