Learn More
CD4 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
124.00€ - 238.00€
Specifica
Antigene | CD4 |
---|---|
Clone | RPA-T4 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941518
|
EnquireBio
QAB12-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
124.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931518
|
EnquireBio
QAB12-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
238.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-T4 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |