missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, PE-Cy7, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 250.00€
Specifica
Antigene | CD4 |
---|---|
Clone | GK1.5 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902528
|
EnquireBio
QAB8-PE7-25UG |
25 μg |
124.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992518
|
EnquireBio
QAB8-PE7-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
GK1.5 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |