Learn More
CD4 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB8-PCP55-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942518
  • 113.00€ / 25µg
Spedizione stimata
04-01-2021
Specifica
CD4
GK1.5
PerCP-Cyanine5.5
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.