Learn More
CD437, MedChemExpress
Descrizione
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CD437 |
| CAS | 125316-60-1 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H26O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | AHPN |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.49 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only