Learn More
CD45.1 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 364.00€
Specifica
Antigene CD45.1
Clone A20
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15912018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB42-PCP55-25UG
25 μg
137.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15902018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB42-PCP55-100UG
100 μg
364.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD45.1
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
19264
IgG2a κ
Protein A/G Purified
A20
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.