missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Rat, APC, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 225.00€
Specifica
Antigene | CD45 |
---|---|
Clone | 30-F11 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15901968
|
EnquireBio
QAB40-APC-25UG |
25 μg |
98.45€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15991958
|
EnquireBio
QAB40-APC-100UG |
100 μg |
225.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD45 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
30-F11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |