missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RB Rabbit, Clone: PTPRC/1783R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | CD45RB |
---|---|
Clone | PTPRC/1783R |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950768
|
EnquireBio
5788-RBM23-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940768
|
EnquireBio
5788-RBM23-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
CD45RB | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
5788 | |
Human B-lymphocytes | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
180-220kDa |
PTPRC/1783R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil |