Learn More
CD45RO Mouse, FITC, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
98.45€ - 162.00€
Specifica
Antigene | CD45RO |
---|---|
Clone | UCHL1 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952048
|
EnquireBio
QAB44-F-25TESTS |
25 Tests |
98.45€
25 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942048
|
EnquireBio
QAB44-F-100TESTS |
100 Tests |
162.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD45RO | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
UCHL1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |